Tlačiť
5-Iodovanillin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15162.09 A15162.18 A15162.30
A15162.09EA 40.07 EUR
A15162.09 A15162.18 A15162.30
5-Iodovanillin ≥98%
5-Iodovanillin
Purity: 98% CAS No.: 5438-36-8 Molecular Formula: C8H7IO3 Formula Weight: 278.05 Odour: Irritating Melting Point: 181-184° Beilstein Reference: 2049762 MDL No.: MFCD00006941
Vzorec: C₈H₇IO₃
Teplota varu: 335 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 181…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006941
Číslo CAS: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7