Tlačiť
2-Iodobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17446.03 L17446.06
L17446.03EA 124.57 EUR
L17446.03 L17446.06
2-Iodobenzaldehyde ≥98%
2-Iodobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 26260-02-6 Molecular Formula: C7H5IO Formula Weight: 232.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 36-37° Boiling Point: 102°/3mm Beilstein Reference: 1927296 MDL No.: MFCD00039570
Vzorec: C₇H₅IO
Mw: 232.02
Teplota varu: 102 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 36…37 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039570
Číslo CAS: 26260-02-6