Tlačiť
2-Iodobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
368170010 368170050
ACRO368170010EA 136.59 EUR
ACRO368170010 ACRO368170050
2-Iodobenzaldehyde 98%
2-Iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO
Mw: 232.02
Teplota varu: 129 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 34…38 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039570
Číslo CAS: 26260-02-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥97.5 %