4-Fluorothiophenol, (max. 7% H₂O) 98+% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
A17600.06
A17600.14
A17600.22
A17600.06EA
61.29
EUR
A17600.06
A17600.14
A17600.22
4-Fluorothiophenol, (max. 7% H₂O) 98+% (dry weight)
4-Fluorothiophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 371-42-6
Molecular Formula: C6H5FS
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.5500
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1446350
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004846
Vzorec:
C₆H₅FS Mw: 128.17 Teplota varu: 170…172 °C Hustota: 1.203 Teplota vzplanutia: 57 °C (135 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004846 Číslo CAS: 371-42-6 EINECS: 206-737-6 OSN: 3071 ADR: 6.1 II |