Tlačiť
4-Fluorothiophenol, (max. 7% H₂O) 98+% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
A17600.06 A17600.14 A17600.22
A17600.06EA 61.29 EUR
A17600.06 A17600.14 A17600.22
4-Fluorothiophenol, (max. 7% H₂O) 98+% (dry weight)
4-Fluorothiophenol
Purity: 98+% CAS No.: 371-42-6 Molecular Formula: C6H5FS Formula Weight: 128.17 Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.5500 Odour: Unpleasant Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1446350 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00004846
Vzorec: C₆H₅FS
Mw: 128.17
Teplota varu: 170…172 °C
Hustota: 1.203
Teplota vzplanutia: 57 °C (135 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004846
Číslo CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
OSN: 3071
ADR: 6.1 II