Tlačiť
4-Fluorothiophenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
119650100 119650500
ACRO119650100EA 87.32 EUR
ACRO119650100 ACRO119650500
4-Fluorothiophenol 97%
4-Fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₅FS
Mw: 128.17
Teplota varu: 164 °C (1013 hPa)
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004846
Číslo CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
OSN: 1228
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure