Tlačiť
3-Fluorothiophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-3-mercaptobenzene, m-Fluorothiophenol, 3-Fluorobenzenethiol
B23114.03 B23114.06 B23114.14
B23114.03EA 41.26 EUR
B23114.03 B23114.06 B23114.14
3-Fluorothiophenol ≥98%
3-Fluorothiophenol
Purity: 98% CAS No.: 2557-77-9 Molecular Formula: C6H5FS Formula Weight: 128.17 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5540 Odour: Stench Boiling Point: 156° Beilstein Reference: 2039302 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00040227
Vzorec: C₆H₅FS
Mw: 128.17
Teplota varu: 156 °C
Hustota: 1.203
Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040227
Číslo CAS: 2557-77-9
EINECS: 219-876-2
OSN: 3071
ADR: 6.1 II