3-Fluorothiophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-3-mercaptobenzene, m-Fluorothiophenol, 3-Fluorobenzenethiol
B23114.03
B23114.06
B23114.14
B23114.03EA
41.26
EUR
B23114.03
B23114.06
B23114.14
3-Fluorothiophenol ≥98%
3-Fluorothiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 2557-77-9
Molecular Formula: C6H5FS
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5540
Odour: Stench
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 2039302
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00040227
Vzorec:
C₆H₅FS Mw: 128.17 Teplota varu: 156 °C Hustota: 1.203 Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040227 Číslo CAS: 2557-77-9 EINECS: 219-876-2 OSN: 3071 ADR: 6.1 II |