Tlačiť
2-Fluorothiophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluorobenzenethiol, 1-Fluoro-2-mercaptobenzene, 2-Fluorobenzene-1-thiol, o-Fluorothiophenol
B24995.03 B24995.06 B24995.14
B24995.03EA 28.6 EUR
B24995.03 B24995.06 B24995.14
2-Fluorothiophenol ≥97%
2-Fluorothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 2557-78-0 Molecular Formula: C6H5FS Formula Weight: 128.17 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5550 Odour: Stench Boiling Point: 164° Beilstein Reference: 2039768 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00041419
Vzorec: C₆H₅FS
Mw: 128.17
Teplota varu: 164 °C
Hustota: 1.203
Teplota vzplanutia: 56 °C (133 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041419
Číslo CAS: 2557-78-0
OSN: 3071
ADR: 6.1 II