2,3,6-Trifluorophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B20379.03
B20379.06
B20379.03EA
49.74
EUR
B20379.03
B20379.06
2,3,6-Trifluorophenol ≥98%
2,3,6-Trifluorophenol
Purity: 98%
CAS No.: 113798-74-6
Molecular Formula: C6H3F3O
Formula Weight: 148.09
Flash Point: 63°(145°F)
Melting Point: 31-36°
Beilstein Reference: 4976927
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00061214
Vzorec:
C₆H₃F₃O Mw: 148.08 Teplota varu: 155 Teplota tavenia: 31…36 °C Teplota vzplanutia: 63 °C (145 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00061214 Číslo CAS: 113798-74-6 OSN: 3261 ADR: 8 II |