4-Fluorfenol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
A11945.14
A11945.22
A11945.36
A11945.14EA
48.94
EUR
A11945.14
A11945.22
A11945.36
4-Fluorfenol ≥99%
4-Fluorfenol
Purity: 99%
CAS No.: 371-41-5
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 68°(154°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 185-188°
Beilstein Reference: 1362752
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002316
Vzorec:
C₆H₅FO Teplota varu: 185…188 °C Teplota tavenia: 44…50 °C Hustota: 1,22 Teplota vzplanutia: 68 °C (154 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002316 Číslo CAS: 371-41-5 EINECS: 206-736-0 OSN: 2923 ADR: 8,III |