3-Fluorophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13598.09
A13598.18
A13598.09EA
66.59
EUR
A13598.09
A13598.18
3-Fluorophenol ≥98%
3-Fluorophenol
Purity: 98%
CAS No.: 372-20-3
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Phenol-like
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 177-179°
Beilstein Reference: 1904536
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002254
Vzorec:
C₆H₅FO Teplota varu: 177…179 °C Teplota tavenia: 12…14 °C Hustota: 1,246 Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002254 Číslo CAS: 372-20-3 EINECS: 206-748-6 OSN: 2922 ADR: 8,III |