Tlačiť
3-Fluorophenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119550100 119550500 119552000
ACRO119550100EA 56.56 EUR
ACRO119550100 ACRO119550500 ACRO119552000
3-Fluorophenol 98%
3-Fluorophenol
Vzorec: C₆H₅FO
Teplota varu: 178 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 10 °C
Hustota: 1,24 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002254
Číslo CAS: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure