Tlačiť
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
241970250 241971000
ACRO241970250EA 93.73 EUR
ACRO241970250 ACRO241971000
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Mw: 157.1
Teplota varu: 260 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 32…35 °C
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007107
Číslo CAS: 446-36-6
EINECS: 207-168-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %