2-Fluorophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
o-Fluorophenol
A14979.14
A14979.22
A14979.14EA
42.12
EUR
A14979.14
A14979.22
2-Fluorophenol ≥98%
2-Fluorophenol
Purity: 98%
CAS No.: 367-12-4
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Phenol-like
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1905112
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00002155
Vzorec:
C₆H₅FO Teplota varu: 150…152 °C Teplota tavenia: 14…16 °C Hustota: 1,215 Teplota vzplanutia: 46 °C (114 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002155 Číslo CAS: 367-12-4 EINECS: 206-681-2 OSN: 2924 ADR: 3,III |