2-Fluoro-4-nitrophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13134.06
A13134.14
A13134.06EA
98.28
EUR
A13134.06
A13134.14
2-Fluoro-4-nitrophenol ≥98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 403-19-0
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1944995
Vzorec:
C₆H₄FNO₃ Teplota tavenia: 117…121 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051970 Číslo CAS: 403-19-0 |