3,5-Difluorophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15177.06
A15177.14
A15177.06EA
96.67
EUR
A15177.06
A15177.14
3,5-Difluorophenol ≥98%
3,5-Difluorophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 2713-34-0
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 70°(158°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 65-68°/1mm
Beilstein Reference: 2078616
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002255
Vzorec:
C₆H₄F₂O Teplota varu: 65…68 °C (1 mmHg) Teplota tavenia: 51…55 °C Hustota: 1,566 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 70 °C (158 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002255 Číslo CAS: 2713-34-0 OSN: 3261 ADR: 8,II |