Tlačiť
1-Fluoro-3-nitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoronitrobenzene
B25553.14 B25553.22
B25553.14EA 104.15 EUR
B25553.14 B25553.22
1-Fluoro-3-nitrobenzene ≥98%
1-Fluoro-3-nitrobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 402-67-5 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5250 Melting Point: 2° Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 1862210 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007196
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Mw: 141.1
Teplota varu: 204…206 °C
Teplota tavenia: 2 °C
Hustota: 1.325
Teplota vzplanutia: 76 °C (168 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007196
Číslo CAS: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III