Tlačiť
1-Fluoro-2-nitrobenzene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
A13852.0B A13852.18 A13852.30
A13852.0BEA 431.8 EUR
A13852.0B A13852.18 A13852.30
1-Fluoro-2-nitrobenzene ≥99%
1-Fluoro-2-nitrobenzene
Purity: 99% CAS No.: 1493-27-2 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Flash Point: 94°(201°F) Physical Form: Liquid Density: 1.340 Refractive Index: 1.5317 Melting Point: -8° Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 607262 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007048
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Mw: 141.1
Teplota varu: 215 °C
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1.340
Teplota vzplanutia: 94 °C (201 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007048
Číslo CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III