1,3-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
A13249.14
A13249.22
A13249.36
A13249.14EA
36.22
EUR
A13249.14
A13249.22
A13249.36
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98%
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 446-35-5
Molecular Formula: C6H3F2NO2
Formula Weight: 159.09
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 2048034
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007050
Vzorec:
C₆H₃F₂NO₂ Teplota varu: 203…204 °C Teplota tavenia: 9…10 °C Hustota: 1,450 Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007050 Číslo CAS: 446-35-5 EINECS: 207-167-0 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |