Tlačiť
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Difluoronitrobenzene
A11060.09 A11060.18
A11060.09EA 52.95 EUR
A11060.09 A11060.18
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Teplota varu: 76…80 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,441
Teplota vzplanutia: 80 °C (176 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007198
Číslo CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III