Tlačiť
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Difluoronitrobenzene
241930250 241931000
ACRO241930250EA 123.95 EUR
ACRO241930250 ACRO241931000
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Teplota varu: 80…81 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,441 g/cm³
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007198
Číslo CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %