Tlačiť
4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
233070100 233071000
ACRO233070100EA 46.13 EUR
ACRO233070100 ACRO233071000
4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Teplota tavenia: 92…95 °C
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007830
Číslo CAS: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %