Tlačiť
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
168390250 168391000 168390050
ACRO168390250EA 84.24 EUR
ACRO168390250 ACRO168391000 ACRO168390050
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Teplota tavenia: 99…103 °C
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007652
Číslo CAS: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Ochre to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %