Tlačiť
4-Fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
F3800-25G F3800-100G F3800-500G
SIALF3800-25GEA 28.28 EUR
SIALF3800-25G SIALF3800-100G SIALF3800-500G
4-Fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
4-Fluoroaniline
Vzorec: C₆H₆FN
Teplota varu: 187 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007829
Číslo CAS: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
OSN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196