Tlačiť
3-Fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
119280250 119281000
ACRO119280250EA 80.63 EUR
ACRO119280250 ACRO119281000
3-Fluoroaniline 98%
3-Fluoroaniline
Vzorec: C₆H₆FN
Teplota varu: 186 °C (756 mmHg)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007758
Číslo CAS: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
OSN: 2941
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %