Tlačiť
3,5-Difluoroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16528.06 A16528.14 A16528.22
A16528.06EA 64.18 EUR
A16528.06 A16528.14 A16528.22
3,5-Difluoroaniline ≥98%
3,5-Difluoroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 372-39-4 Molecular Formula: C6H5F2N Formula Weight: 129.11 Flash Point: 75°(167°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 80°/20mm Beilstein Reference: 2802286 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007763
Vzorec: C₆H₅F₂N
Teplota varu: 80 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 37…41 °C
Hustota: 1,295
Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007763
Číslo CAS: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III