Tlačiť
3,5-Difluoroaniline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
311420010 311420100 311420500
ACRO311420010EA 26.88 EUR
ACRO311420010 ACRO311420100 ACRO311420500
3,5-Difluoroaniline 98%
3,5-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
Teplota varu: 82 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 37…41 °C
Hustota: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007763
Číslo CAS: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %