Tlačiť
2-Fluoroaniline 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
119270250 119271000 119275000
ACRO119270250EA 49.74 EUR
ACRO119270250 ACRO119271000 ACRO119275000
2-Fluoroaniline 99+%
2-Fluoroaniline
Vzorec: C₆H₆FN
Teplota varu: 182…183 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –29 °C
Hustota: 1,151 g/cm³
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007642
Číslo CAS: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
OSN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %