2,4-Difluoroaniline ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13673.14
A13673.22
A13673.36
A13673.14EA
41.32
EUR
A13673.14
A13673.22
A13673.36
2,4-Difluoroaniline ≥99%
2,4-Difluoroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 367-25-9
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Characteristic
Melting Point: -8 to -7°
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 2802556
Merck Reference: 14,3147
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007648
Vzorec:
C₆H₅F₂N Mw: 129.11 Teplota varu: 168…170 °C Teplota tavenia: –8 °C…–7 °C Hustota: 1.281 Teplota vzplanutia: 62 °C (143 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007648 Číslo CAS: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 OSN: 2941 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03171 |