Tlačiť
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoroiodobenzene
204500010 204500050 204500500
ACRO204500010EA 25.8 EUR
ACRO204500010 ACRO204500050 ACRO204500500
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
1-Fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄FI
Mw: 222
Teplota varu: 182…184 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1.925 g/cm³
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001052
Číslo CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %