Tlačiť
1-Fluoro-3-iodobenzene 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoroiodobenzene
204480050 204480250
ACRO204480050EA 37.18 EUR
ACRO204480050 ACRO204480250
1-Fluoro-3-iodobenzene 99% stabilised
1-Fluoro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄FI
Teplota varu: 77…78 °C (19 mmHg)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1,89 g/cm³
Teplota vzplanutia: 67 °C
Číslo MDL: MFCD00001044
Číslo CAS: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper