Tlačiť
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10800.06 A10800.14 A10800.22
A10800.06EA 49.67 EUR
A10800.06 A10800.14 A10800.22
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 453-71-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 121-126° Boiling Point: 92°/15mm MDL No.: MFCD00007058
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Mw: 185.11
Teplota varu: 92 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 121…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007058
Číslo CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3