Tlačiť
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
305060050 305060250
ACRO305060050EA 52.07 EUR
ACRO305060050 ACRO305060250
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Mw: 185.11
Teplota varu: 92 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 120…126 °C
Číslo MDL: MFCD00007058
Číslo CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 126 °C
GC ≥97.5 %