Tlačiť
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19770.03 L19770.06
L19770.03EA 101.48 EUR
L19770.03 L19770.06
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 403-24-7 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 172-175° Beilstein Reference: 2582091
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Teplota tavenia: 172…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00275565
Číslo CAS: 403-24-7