Tlačiť
5-Fluoroanthranilic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
B21458.03 B21458.06 B21458.14
B21458.03EA 84.92 EUR
B21458.03 B21458.06 B21458.14
5-Fluoroanthranilic acid ≥98%
5-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98+% CAS No.: 446-08-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2803664
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.13
Teplota varu: 305
Teplota tavenia: 182…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055566
Číslo CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7