Tlačiť
5-Fluoroanthranilic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
308940010 308940050
ACRO308940010EA 76.51 EUR
ACRO308940010 ACRO308940050
5-Fluoroanthranilic acid 97%
5-Fluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.13
Teplota varu: 305
Teplota tavenia: 181…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055566
Číslo CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %