Tlačiť
4-Fluoroanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
B21907.03 B21907.06
B21907.03EA 87.32 EUR
B21907.03 B21907.06
4-Fluoroanthranilic acid 98%
4-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 446-32-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 192-196° Beilstein Reference: 2803665
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.13
Teplota varu: 305
Teplota tavenia: 192…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075553
Číslo CAS: 446-32-2
EINECS: 207-163-9