Tlačiť
4-Fluorobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
156160250 156161000 156165000
ACRO156160250EA 50.07 EUR
ACRO156160250 ACRO156161000 ACRO156165000
4-Fluorobenzoic acid 99%
4-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
Mw: 140.11
Teplota varu: 254
Teplota tavenia: 184…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002530
Číslo CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm