Tlačiť
3-Fluorobenzoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16511.14 A16511.22
A16511.14EA 81.71 EUR
A16511.14 A16511.22
3-Fluorobenzoic acid ≥99%
3-Fluorobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 455-38-9 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1906920
Vzorec: C₇H₅FO₂
Mw: 140.11
Teplota varu: 251
Teplota tavenia: 122…124 °C
Hustota: 1.474
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002489
Číslo CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0