Tlačiť
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15876.03 A15876.06 A15876.14
A15876.03EA 24.51 EUR
A15876.03 A15876.06 A15876.14
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
3,4-Difluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 455-86-7 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2085848 MDL No.: MFCD00011672
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota varu: 242 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 121…124 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011672
Číslo CAS: 455-86-7
EINECS: 207-249-6