Tlačiť
2-Fluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: o-Fluorobenzoic acid
A11015.22 A11015.36
A11015.22EA 91.33 EUR
A11015.22 A11015.36
2-Fluorobenzoic acid ≥98%
2-Fluorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 445-29-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 971265
Vzorec: C₇H₅FO₂
Mw: 140.11
Teplota varu: 245
Teplota tavenia: 122…125 °C
Hustota: 1.46
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002405
Číslo CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1