Tlačiť
2,6-Difluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14558.14 A14558.22
A14558.14EA 86.24 EUR
A14558.14 A14558.22
2,6-Difluorobenzoic acid ≥98%
2,6-Difluorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 385-00-2 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 156-160° Boiling Point: 72-77°/13mm Beilstein Reference: 973774 MDL No.: MFCD00002411
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota varu: 72…77 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 156…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002411
Číslo CAS: 385-00-2
EINECS: 206-856-3