Tlačiť
2,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13403.06 A13403.14
A13403.06EA 48.47 EUR
A13403.06 A13403.14
2,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
2,4-Difluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1583-58-0 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 973355 MDL No.: MFCD00011670
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Mw: 158.1
Teplota varu: 241
Teplota tavenia: 186…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011670
Číslo CAS: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9