2,4,6-Trifluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19758.03
A19758.06
A19758.03EA
78.62
EUR
A19758.03
A19758.06
2,4,6-Trifluorobenzoic acid ≥98%
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 28314-80-9
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 1958300
Vzorec:
C₇H₃F₃O₂ Teplota varu: 237 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 140…142 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042398 Číslo CAS: 28314-80-9 |