Tlačiť
2,3-Difluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16717.06 A16717.14
A16717.06EA 44.52 EUR
A16717.06 A16717.14
2,3-Difluorobenzoic acid ≥98%
2,3-Difluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 4519-39-5 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 160-164° Beilstein Reference: 2640781 MDL No.: MFCD00010267
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota tavenia: 160…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010267
Číslo CAS: 4519-39-5