2,3,4-Trifluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20696.06
B20696.14
B20696.06EA
139.19
EUR
B20696.06
B20696.14
2,3,4-Trifluorobenzoic acid ≥98%
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 61079-72-9
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 7476020
Vzorec:
C₇H₃F₃O₂ Teplota varu: 237 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 140…142 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00061232 Číslo CAS: 61079-72-9 |