Tlačiť
4-Fluorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Fluorobenzonitrile
160810050 160810250
ACRO160810050EA 42.46 EUR
ACRO160810050 ACRO160810250
4-Fluorobenzonitrile 99%
4-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Mw: 121.11
Teplota varu: 188 °C (750 mmHg)
Teplota tavenia: 33…36 °C
Teplota vzplanutia: 65
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001812
Číslo CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol