3,5-Difluorobenzonitrile ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21347.06
B21347.14
B21347.06EA
53.75
EUR
B21347.06
B21347.14
3,5-Difluorobenzonitrile ≥99%
3,5-Difluorobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 64248-63-1
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 83-88°
Boiling Point: 160°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00010311
Vzorec:
C₇H₃F₂N Teplota varu: 160 °C Teplota tavenia: 83…88 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010311 Číslo CAS: 64248-63-1 EINECS: 264-752-3 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |