Tlačiť
2-Fluorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: o-Fluorobenzonitrile
250050250 250050050 250051000
ACRO250050250EA 108.3 EUR
ACRO250050250 ACRO250050050 ACRO250051000
2-Fluorobenzonitrile 99%
2-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Mw: 121.11
Teplota varu: 90 °C (21 mmHg)
Teplota tavenia: 35…37 °C
Hustota: 1.11 g/cm³
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001773
Číslo CAS: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
OSN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5063 to 1.5083 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %