Tlačiť
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19327.03 L19327.06
L19327.03EA 95.33 EUR
L19327.03 L19327.06
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 395-81-3 Molecular Formula: C7H4FNO3 Formula Weight: 169.11 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 153°/23mm MDL No.: MFCD00153175
Vzorec: C₇H₄FNO₃
Mw: 169.11
Teplota varu: 153 °C (23 mmHg)
Teplota tavenia: 93…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153175
Číslo CAS: 395-81-3
EINECS: 206-903-8