Tlačiť
3-Fluorobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11396.09 A11396.18 A11396.30
A11396.09EA 41.72 EUR
A11396.09 A11396.18 A11396.30
3-Fluorobenzaldehyde ≥97%
3-Fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 456-48-4 Molecular Formula: C7H5FO Formula Weight: 124.11 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.5190 Boiling Point: 173° Beilstein Reference: 970178 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00003348
Vzorec: C₇H₅FO
Teplota varu: 173 °C
Hustota: 1,174
Teplota vzplanutia: 56 °C (132 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003348
Číslo CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
OSN: 1989
ADR: 3,III